Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de PVC sin ftalato Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7164869
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1/2 pulg
1/4 pulg
1/8 pulg
1 pulg
3/16 pulg
3/4 pulg
3/8 pulg
5/16 pulg
5/8 pulg
7/16 pulg
Diámetro exterior (imperial):
1-1/4 pulg
1/2 pulg
1/4 pulg
11/16 pulg
1 pulg
3/16 pulg
3/4 pulg
3/8 pulg
5/16 pulg
5/8 pulg
7/16 pulg
7/8 pulg
9/16 pulg
Longitud global (imperial):
50 pies
100 pies
250 pies
Presión máxima:
18 psig a 73 °C (23 °F), 14 psig a 125 °C (51 °F)
20 psig a 73 °C (23 °F), 10 psig a 125 °C (51 °F)
22 psig a 73 °C (23 °F), 11 psig a 125 °C (51 °F)
26 psig a 73 °C (23 °F), 13 psig a 125 °C (51 °F)
28 psig a 73 °C (23 °F), 14 psig a 125 °C (51 °F)
30 psig a 73 °C (23 °F), 15 psig a 125 °C (51 °F)
32 psig a 73 °C (23 °F), 16 psig a 125 °C (51 °F)
36 psig a 73 °C (23 °F), 18 psig a 125 °C (51 °F)
40 psig a 73 °C (23 °F), 20 psig a 125 °C (51 °F)
46 psig a 73 °C (23 °F), 23 psig a 125 °C (51 °F)
50 psig a 73 °C (23 °F), 25 psig a 125 °C (51 °F)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) Longitud global (imperial) Presión máxima unitSize
16585130 1/8 pulg 1/4 pulg 250 pies 50 psig a 73 °C (23 °F), 25 psig a 125 °C (51 °F) cada uno
16595130 3/16 pulg 5/16 pulg 250 pies 36 psig a 73 °C (23 °F), 18 psig a 125 °C (51 °F) cada uno
16555130 1/4 pulg 3/8 pulg 100 pies 30 psig a 73 °C (23 °F), 15 psig a 125 °C (51 °F) cada uno
16505140 5/16 pulg 7/16 pulg 250 pies 28 psig a 73 °C (23 °F), 14 psig a 125 °C (51 °F) cada uno
16565130 3/8 pulg 1/2 pulg 100 pies 22 psig a 73 °C (23 °F), 11 psig a 125 °C (51 °F) cada uno
16575130 3/8 pulg 5/8 pulg 100 pies 40 psig a 73 °C (23 °F), 20 psig a 125 °C (51 °F) cada uno
16585120 7/16 pulg 5/8 pulg 50 pies 30 psig a 73 °C (23 °F), 15 psig a 125 °C (51 °F) cada uno
16595120 1/2 pulg 5/8 pulg 50 pies 20 psig a 73 °C (23 °F), 10 psig a 125 °C (51 °F) cada uno
16505130 1/2 pulg 11/16 pulg 50 pies 26 psig a 73 °C (23 °F), 13 psig a 125 °C (51 °F) cada uno
16515130 1/2 pulg 3/4 pulg 50 pies 30 psig a 73 °C (23 °F), 15 psig a 125 °C (51 °F) cada uno
16525130 5/8 pulg 7/8 pulg 50 pies 26 psig a 73 °C (23 °F), 13 psig a 125 °C (51 °F) cada uno
16535130 3/4 pulg 1 pulg 50 pies 22 psig a 73 °C (23 °F), 11 psig a 125 °C (51 °F) cada uno
16545130 1 pulg 1-1/4 pulg 50 pies 18 psig a 73 °C (23 °F), 14 psig a 125 °C (51 °F) cada uno
16565110 1/8 pulg 3/16 pulg 50 pies 30 psig a 73 °C (23 °F), 15 psig a 125 °C (51 °F) cada uno
16575110 1/8 pulg 1/4 pulg 50 pies 50 psig a 73 °C (23 °F), 25 psig a 125 °C (51 °F) cada uno
16585110 3/16 pulg 5/16 pulg 50 pies 36 psig a 73 °C (23 °F), 18 psig a 125 °C (51 °F) cada uno
16595110 1/4 pulg 3/8 pulg 50 pies 30 psig a 73 °C (23 °F), 15 psig a 125 °C (51 °F) cada uno
16505120 1/4 pulg 7/16 pulg 50 pies 40 psig a 73 °C (23 °F), 20 psig a 125 °C (51 °F) cada uno
16515120 1/4 pulg 1/2 pulg 50 pies 46 psig a 73 °C (23 °F), 23 psig a 125 °C (51 °F) cada uno
16525120 5/16 pulg 7/16 pulg 50 pies 28 psig a 73 °C (23 °F), 14 psig a 125 °C (51 °F) cada uno
16535120 5/16 pulg 1/2 pulg 50 pies 36 psig a 73 °C (23 °F), 18 psig a 125 °C (51 °F) cada uno
16545120 5/16 pulg 9/16 pulg 50 pies 40 psig a 73 °C (23 °F), 20 psig a 125 °C (51 °F) cada uno
16555120 3/8 pulg 1/2 pulg 50 pies 22 psig a 73 °C (23 °F), 11 psig a 125 °C (51 °F) cada uno
16565120 3/8 pulg 9/16 pulg 50 pies 32 psig a 73 °C (23 °F), 16 psig a 125 °C (51 °F) cada uno
16575120 3/8 pulg 5/8 pulg 50 pies 40 psig a 73 °C (23 °F), 20 psig a 125 °C (51 °F) cada uno
25 options
Código de producto. 16585130
Marca: Thermo Scientific™ 87019020
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este tubo transparente, esterilizable en autoclave y apto para laboratorio cumple las normativas de pureza y calidad, y está fabricados con resinas y plastificadores de la máxima calidad y sin ortoftalatos. Cumple con los estándares CFR21 de la FDA para envases de alimentos, la USP VI, el REACH, la RoHS, la propuesta de California 65, citotoxicidad y sin látex.
Los tubos de PVC de plástico transparente sin ftalatos Thermo Scientific™ Nalgene™ están fabricados con materiales de resina de la más alta calidad y funcionan como los tubos clásicos Nalgene 180, pero no contienen plastificantes de ortoftalato ni de DEHP. Cumple con los estándares CFR21 de la FDA para envases de alimentos, VI de la USP, REACH, sin látex, RoHS y la propuesta 65 de California. Este tubo resiste el endurecimiento y la decoloración de una gran variedad de productos químicos de laboratorio y es inodoro y sin sabor, por lo que es ideal para una amplia gama de aplicaciones generales no médicas de laboratorio, investigación y farmacéuticas.
  • Este tubo transparente, esterilizable en autoclave y apto para laboratorio cumple las normativas de pureza y calidad, y está fabricados con resinas y plastificadores de la máxima calidad.
  • Libre de plastificadores de ortoftalatos
  • Resiste el endurecimiento y la decoloración de una amplia gama de sustancias químicas; ofrece estabilidad dimensional.
  • Equivale a los tubos Tygon™ E-3603
  • Marcado con D. I. y conformidad normativa, así como a intervalos de 30,48 cm (12 in) regulares para facilitar la identificación y la medición
  • Dureza de durómetro Shore A, 60
  • No da olor ni sabor
  • Puede escribir con el marcador de laboratorio Nalgene
  • Se desliza fácilmente sobre accesorios de vidrio y plástico; se agarran de forma segura
  • Esterilizable en autoclave/transparente
Compliance
CFR21 de la FDA para envases de alimentos, USP VI, citotoxicidad, REACH, sin látex, RoHS y Propuesta de California 65
Tamaño 8701-0010 no impreso.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Cumple con los estándares CFR21 de FDA para envases de alimentos, la USP VI, Cytotox, el REACH, la RoHS, la propuesta de California 65, sin látex
Descripción Tubos de PVC sin ftalato
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 1/8 pulg
Material PVC
Diámetro exterior (imperial) 1/4 pulg
Longitud global (imperial) 250 pies
Grosor (imperial) 1/16 in
Cantidad de embalaje 1 pieza de tubo, 15,24 m (250 m) de longitud
Esterilidad No estéril
Método de esterilización Autoclave, gas, química
Color Transparente
Dureza 60 (Shore A)
Flexibility Radio de curvatura de 4xDE
Presión máxima 50 psig a 73 °C (23 °F), 25 psig a 125 °C (51 °F)
Nivel de vacío Muy bajo
Max. Operating Temperature (English) 160 °F
Max. Operating Temperature (Metric) de 71 °C
Tipo de producto Tubos flexibles