Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de PVC sin ftalato Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16545120
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1/2 pulg
1/4 pulg
1/8 pulg
1 pulg
3/16 pulg
3/4 pulg
3/8 pulg
5/16 pulg
5/8 pulg
7/16 pulg
Diámetro exterior (imperial):
1-1/4 pulg
1/2 pulg
1/4 pulg
11/16 pulg
1 pulg
3/16 pulg
3/4 pulg
3/8 pulg
5/16 pulg
5/8 pulg
7/16 pulg
7/8 pulg
9/16 pulg
Longitud global (imperial):
50 pies
100 pies
250 pies
Presión máxima:
18 psig a 73 °C (23 °F), 14 psig a 125 °C (51 °F)
20 psig a 73 °C (23 °F), 10 psig a 125 °C (51 °F)
22 psig a 73 °C (23 °F), 11 psig a 125 °C (51 °F)
26 psig a 73 °C (23 °F), 13 psig a 125 °C (51 °F)
28 psig a 73 °C (23 °F), 14 psig a 125 °C (51 °F)
30 psig a 73 °C (23 °F), 15 psig a 125 °C (51 °F)
32 psig a 73 °C (23 °F), 16 psig a 125 °C (51 °F)
36 psig a 73 °C (23 °F), 18 psig a 125 °C (51 °F)
40 psig a 73 °C (23 °F), 20 psig a 125 °C (51 °F)
46 psig a 73 °C (23 °F), 23 psig a 125 °C (51 °F)
50 psig a 73 °C (23 °F), 25 psig a 125 °C (51 °F)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16545120
Marca: Thermo Scientific™ 87010110
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este tubo transparente, esterilizable en autoclave y apto para laboratorio cumple las normativas de pureza y calidad, y está fabricados con resinas y plastificadores de la máxima calidad y sin ortoftalatos. Cumple con los estándares CFR21 de la FDA para envases de alimentos, la USP VI, el REACH, la RoHS, la propuesta de California 65, citotoxicidad y sin látex.
Los tubos de PVC de plástico transparente sin ftalatos Thermo Scientific™ Nalgene™ están fabricados con materiales de resina de la más alta calidad y funcionan como los tubos clásicos Nalgene 180, pero no contienen plastificantes de ortoftalato ni de DEHP. Cumple con los estándares CFR21 de la FDA para envases de alimentos, VI de la USP, REACH, sin látex, RoHS y la propuesta 65 de California. Este tubo resiste el endurecimiento y la decoloración de una gran variedad de productos químicos de laboratorio y es inodoro y sin sabor, por lo que es ideal para una amplia gama de aplicaciones generales no médicas de laboratorio, investigación y farmacéuticas.
  • Este tubo transparente, esterilizable en autoclave y apto para laboratorio cumple las normativas de pureza y calidad, y está fabricados con resinas y plastificadores de la máxima calidad.
  • Libre de plastificadores de ortoftalatos
  • Resiste el endurecimiento y la decoloración de una amplia gama de sustancias químicas; ofrece estabilidad dimensional.
  • Equivale a los tubos Tygon™ E-3603
  • Marcado con D.I. y conformidad normativa, así como a intervalos de 30,48 cm (12 pulgadas) para facilitar la identificación y la medición (salvo las excepciones que se señalan a continuación)
  • Dureza de durómetro Shore A, 60
  • No da olor ni sabor
  • Puede escribir con el marcador de laboratorio Nalgene
  • Se desliza fácilmente sobre accesorios de vidrio y plástico; se agarran de forma segura
  • Esterilizable en autoclave/transparente
Compliance
CFR21 de la FDA para envases de alimentos, USP VI, citotoxicidad, REACH, sin látex, RoHS y Propuesta de California 65
Tamaño 8701-0010 no impreso.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Cumple con los estándares CFR21 de FDA para envases de alimentos, la USP VI, Cytotox, el REACH, la RoHS, la propuesta de California 65, sin látex
Descripción Tubos de PVC sin ftalato
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 5/16 pulg
Material PVC
Diámetro exterior (imperial) 9/16 pulg
Longitud global (imperial) 50 pies
Grosor (imperial) 1/8 in
Cantidad de embalaje 1 pieza de tubo, 15,24 m (50 m) de longitud
Esterilidad No estéril
Método de esterilización Autoclave, gas, química
Color Transparente
Dureza 60 (Shore A)
Flexibility Radio de curvatura de 4xDE
Presión máxima 40 psig a 73 °C (23 °F), 20 psig a 125 °C (51 °F)
Nivel de vacío Muy bajo
Max. Operating Temperature (English) 160 °F
Max. Operating Temperature (Metric) de 71 °C
Tipo de producto Tubos flexibles