Learn More
Thermo Scientific™ Viales de microenvasado de PPCO natural Nalgene™: Estériles, envasados a granel
Descripción
Personalice sus viales de microenvasado de PPCO natural Thermo Scientific™ Nalgene™ con varias opciones de tapones. Estos viales, fabricados con resina de copolímero de polipropileno de gran pureza, no citotóxica, apirógena y con bajo contenido en metal, tienen faldón y cuentan con una base cónica que permite la recuperación de todo el contenido.
Características:
- Los viales y los tapones (enumerados por separado) se prueban juntos bajo presión a 7,5 psig para el transporte aéreo.
- Cumplen los requisitos de la clase VI de la de la Farmacopea Estadounidense (USP); apirógenos
- Pueden centrifugarse a 13.000 x g.
- Los componentes se suministran esterilizados y listos para el llenado.
- Los tapones de colores se envasan por separado
- Esterilidad SAL 10-6
- Sin ARNasa/ADNasa
- A prueba de fugas† cuando se utilizan con tapones Nalgene de 0,5, 2,0 y 4,5 ml
Viales de 0,5, 2,0 y 4,5 ml:
Con faldón e interior cónico
Viales de 1,5 ml:
Diseño cónico
Información para pedidos:
Los viales de microenvasado Nalgene se envasan a granel sin tapones, 500 por bolsa interior, 1000 por caja. Pida los tapones estériles por separado (n.º de cat. 342820, 342821, 342825, 342826, 342830).
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Viales para microenvasado |
| Diámetro interior (métrico) | 9 mm |
| Color | Natural translúcido |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
| Material | PPCO |
| Esterilidad | Estéril |
| Volumen (métrico) | < 4,5/ml |
| N.º por caja | 1000 |
| N.° por paquete | 500 |
| Modelo | Vial con faldón e interior cónico |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.