Learn More
Thermo Scientific™ Frascos para diagnóstico con tapón Nalgene™; PPCO de color natural, embalaje a granel
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10068872
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 ml
8 ml
15 ml
Acabado del cuello:
13-415 mm
20-415 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2000
Código de producto. Capacidad (métrico) Acabado del cuello unitSize
10068872 8 ml 20-415 mm paquete de 2000
30117598 4 ml 13-415 mm paquete de 2000
10630914 15 ml 20-415 mm paquete de 2000
3 options
Código de producto. 10068872
Marca: Thermo Scientific™ 3120069025
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tome muestras de reactivos valiosos, almacénelos y envíelos con estos frascos esterilizables en autoclave para su uso en kits de pruebas y numerosas aplicaciones de volumen reducido.
Los frascos para diagnóstico Thermo Scientific™ Nalgene PPCO con tapón de polipropileno se utilizan en kits de pruebas y muchas aplicaciones de poco volumen.
Los frascos para diagnóstico se pueden utilizar para el almacenamiento de muestras y el transporte de pequeños volúmenes de valiosos reactivos.
Características:
  • No estériles
  • Esterilizable en autoclave
Información sobre pedidos:
Los frascos y los tapones se embalan en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón. Envases de 2000 por caja.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 0,25 oz, 8 ml
Capacidad (métrico) 8 ml
Capacidad (imperial) 0,25 oz
Color Translúcido
Diámetro interior del cuello (métrico) 14 mm
Material PPCO
N.º por caja 2000
N.° por paquete 2000
Esterilidad No estéril
Acabado del cuello 20-415 mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Altura (métrico) 45 mm
Tipo de producto Recipiente de muestras
Altura (imperial) 1,77 in
Diámetro (métrico) 25 mm
Dispensación a través del tapón No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Mostrar más Mostrar menos
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.