Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth Bottles Made Of Teflon™ PFA with Closure, 250mL
Descripción
Obtenga una excelente resistencia a temperaturas extremas, a productos químicos y a la corrosión con los frascos de PFA Teflon™ de boca estrecha Thermo Scientific™ Nalgene™ con tapón, que se encuentran entre los recipientes disponibles más resistentes a productos químicos y a la corrosión.
- Resiste temperaturas de -270° a +250 °C (de -454° a +482 °F)
- Inertes a prácticamente todos los productos químicos salvo los metales alcalinos fundidos, el flúor a temperaturas elevadas y los compuestos halogenados complejos a temperaturas y presiones elevadas
- Embalados individualmente
- Esterilizable en autoclave
- Tapón de PFA a prueba de fugas†
Incluye:
tapones de rosca de PFA sin revestimiento y a prueba de fugas.
Nota:
antes de esterilizar en autoclave, desenrosque completamente o quite los tapones.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250mL |
| Capacidad (imperial) | 8 oz |
| Color | Natural translúcido |
| Descripción | Frasco de boca estrecha |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 24mm |
| Material | PFA de teflón |
| N.º por caja | 4 |
| N.° por paquete | 1 |
| Esterilidad | No estéril |
| Color del tapón | Natural |
| Mostrar más |
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.