Learn More
Thermo Scientific™ Frascos económicos de PPCO de boca estrecha Nalgene™ con tapón, 30 ml
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11339614
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Tamaño del tapón:
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Tamaño de la unidad:
48 PCS
paquete de 24
paquete de 72
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
11339614 500 ml 28 mm 48 PCS
11399604 30 ml 20 mm paquete de 72
11309614 60 ml 20 mm paquete de 72
11319614 125 ml 24 mm paquete de 72
11329614 250 ml 24 mm paquete de 72
11349614 1 l 38-430 mm paquete de 24
6 options
Código de producto. 11339614
Marca: Thermo Scientific™ 20870016
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Lleve a cabo aplicaciones de carácter general y baja exigencia en las que no se requieren frascos de mayor exigencia con los frascos de boca estrecha de PPCO con tapón.
Lleve a cabo aplicaciones de carácter general y baja exigencia en las que no se requieren frascos de mayor exigencia con los frascos económicos de boca estrecha de PPCO con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™. Estos frascos de copolímero de polipropileno son la versión ligera del frasco Nalgene de calidad de laboratorio original. Fabricados con materiales plásticos de laboratorio de alta calidad para obtener bajos niveles de extraíbles y lixiviabilidad.
Características:
  • Económicos y reciclables; diseñados para un solo uso.
  • Material translúcido que permite ver fácilmente el nivel de líquido
  • Sus tapas sin revestimiento ofrecen la máxima protección a prueba de fugas sin el uso de un revestimiento que podría arrugarse, provocar fugas o contaminar los reactivos.
  • Esterilizables en autoclave/A prueba de fugas†
Nota:
  • Antes de esterilizar en autoclave, desenrosque los tapones o retírelos
Incluye:
  • Tapones de polipropileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad 16 oz, 500 ml
Capacidad (métrico) 500 ml
Capacidad (imperial) 16 oz
Color Natural translúcido
Descripción Frasco económico de boca estrecha
Diámetro interior del cuello (métrico) 21 mm
Material PPCO
N.º por caja 48
N.° por paquete 48
Esterilidad No estéril
Color del tapón Natural
Acabado del cuello 28 mm
Certificaciones/conformidad Fabricado conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y cierres cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included Sí
Desechables Reutilizable
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 170 mm
Tipo de producto Frasco económico de boca estrecha
Altura (imperial) 2,4 in
Revestimiento del tapón Sin septum
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 28 mm
Diámetro (métrico) 73 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Show More Show Less
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.