Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de boca estrecha y de PPCO Nalgene™con tapón Esterilizables en autoclave
Descripción
Realice aplicaciones de laboratorio que requieren una elevada resistencia química y la esterilización en autoclave con y sin contenido con ayuda de los frascos de PPCO de boca estrecha con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™. Estos frascos de copolímero de polipropileno son translúcidos y proporcionan una buena claridad para ver el contenido. Fabricados únicamente con materiales plásticos de laboratorio de alta calidad para obtener bajos niveles de extraíbles y lixiviabilidad
- Sus tapones sin revestimiento ofrecen la máxima protección a prueba de fugas† sin el uso de un revestimiento que podría arrugarse, provocar fugas o contaminar los reactivos
- Esterilizable en autoclave
Nota:
Antes de esterilizar en autoclave, desenrosque completamente o quite los tapones.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 500 ml (16 oz) |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Capacidad (imperial) | 16 oz |
| Color | Natural, translúcido |
| Descripción | Frasco de boca estrecha esterilizables en autoclave |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 21 mm |
| Material | Copolímero de polipropileno (PPCO) |
| N.º por caja | 48 |
| N.° por paquete | 12 |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.