Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de boca estrecha de policarbonato con tapón Nalgene™
Beschreibung
Congele muestras de forma eficaz con los frascos de boca estrecha de policarbonato con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™ resistentes a impactos y completamente transparentes.
- Los tamaños de 16 oz. y 0,25 gal. son adecuados para aplicaciones de volumen más pequeño en las que se necesita ver el contenido.
- Los tamaños de 0,5 y 0,66 gal. se pueden utilizar como recipientes para lotes de medios de cultivo, cultivos en suspensión o para cultivo en dispositivos de frascos rotativos.
- Los tamaños de 4 litros (1 gal) y 8 litros (2 gal) disponen de anillas incorporadas para colocar una etiqueta de identificación.
- Su excelente resistencia a impactos hace que estos frascos sean aptos para congelador a temperaturas de hasta -135 °C (-211 °F)
- Sus tapones sin revestimiento ofrecen la máxima protección a prueba de fugas† sin el uso de un revestimiento que podría arrugarse, provocar fugas o contaminar los reactivos.
- Esterilizables en autoclave/Transparentes/A prueba de fugas†
Incluye:
Tapones de rosca de polipropileno a prueba de fugas†
Nota:
Antes de esterilizar en autoclave, desenrosque los tapones o retírelos. Deben esterilizarse en autoclave vacíos. La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil del frasco.
Spezifikation
Spezifikation
| Capacidad | 0,5 l |
| Capacidad (métrico) | 0,5 L |
| Capacidad (imperial) | 16 oz |
| Color | Transparente |
| Descripción | Frasco de boca estrecha |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 27 mm |
| Material | Policarbonato |
| N.º por caja | 24 |
| N.° por paquete | 4 |
| Esterilidad | No estéril |
| Mehr anzeigen |
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.