Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de boca estrecha de policarbonato con tapón Nalgene™
Descripción
Congele muestras de forma eficaz con los frascos de boca estrecha de policarbonato con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™ resistentes a impactos y completamente transparentes.
- Los tamaños de 16 oz. y 0,25 gal. son adecuados para aplicaciones de volumen más pequeño en las que se necesita ver el contenido.
- Los tamaños de 0,5 y 0,66 gal. se pueden utilizar como recipientes para lotes de medios de cultivo, cultivos en suspensión o para cultivo en dispositivos de frascos rotativos.
- Los tamaños de 4 litros (1 gal) y 8 litros (2 gal) disponen de anillas incorporadas para colocar una etiqueta de identificación.
- Su excelente resistencia a impactos hace que estos frascos sean aptos para congelador a temperaturas de hasta -135 °C (-211 °F)
- Sus tapones sin revestimiento ofrecen la máxima protección a prueba de fugas† sin el uso de un revestimiento que podría arrugarse, provocar fugas o contaminar los reactivos.
- Esterilizables en autoclave/Transparentes/A prueba de fugas†
Incluye:
Tapones de rosca de polipropileno a prueba de fugas†
Nota:
Antes de esterilizar en autoclave, desenrosque los tapones o retírelos. Deben esterilizarse en autoclave vacíos. La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil del frasco.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 2,5 l (0,625 gal) |
| Capacidad (métrico) | 2,5 L |
| Capacidad (imperial) | 0,625 gal |
| Color | Transparente |
| Descripción | Frasco de boca estrecha |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 25 mm |
| Material | Policarbonato |
| N.º por caja | 1 |
| N.° por paquete | 1 |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.