Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de boca estrecha de policarbonato con tapón Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10106120
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 L
1 l
2 l
2,5 L
4 l
8 l
Tamaño del tapón:
38-430 mm
53B
De 38 a 430 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10106120 4 l 38-430 mm cada uno
10060681 0,5 L 38-430 mm paquete de 4
10189630 1 l De 38 a 430 mm paquete de 4
10576922 2 l 38-430 mm cada uno
10146070 2,5 L 38-430 mm cada uno
10395841 8 l 53B cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10106120 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor DS22050010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Congele muestras de forma eficaz con los frascos de boca estrecha de policarbonato con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™ resistentes a impactos.
Congele muestras de forma eficaz con los frascos de boca estrecha de policarbonato con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™ resistentes a impactos y completamente transparentes.
Características:
  • Los tamaños de 16 oz. y 0,25 gal. son adecuados para aplicaciones de volumen más pequeño en las que se necesita ver el contenido.
  • Los tamaños de 0,5 y 0,66 gal. se pueden utilizar como recipientes para lotes de medios de cultivo, cultivos en suspensión o para cultivo en dispositivos de frascos rotativos.
  • Los tamaños de 4 litros (1 gal) y 8 litros (2 gal) disponen de anillas incorporadas para colocar una etiqueta de identificación.
  • Su excelente resistencia a impactos hace que estos frascos sean aptos para congelador a temperaturas de hasta -135 °C (-211 °F)
  • Sus tapones sin revestimiento ofrecen la máxima protección a prueba de fugas† sin el uso de un revestimiento que podría arrugarse, provocar fugas o contaminar los reactivos.
  • Esterilizables en autoclave/Transparentes/A prueba de fugas†
Incluye:
Tapones de rosca de polipropileno a prueba de fugas†
Nota:
Antes de esterilizar en autoclave, desenrosque los tapones o retírelos. Deben esterilizarse en autoclave vacíos. La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil del frasco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 4 l (1 gal)
Capacidad (métrico) 4 l
Capacidad (imperial) 1 gal
Color Transparente
Descripción Frasco de boca estrecha
Diámetro interior del cuello (métrico) 25 mm
Material Policarbonato
N.º por caja 1
N.° por paquete 1
Esterilidad No estéril
Color del tapón Natural
Acabado del cuello 38 mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1580 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 333 mm
Tipo de producto Frasco de boca estrecha
Anchura (imperial) 6 in
Altura (imperial) 13,1 in
Revestimiento del tapón Sin septum
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38-430 mm
Diámetro (métrico) 121 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Mostrar más Mostrar menos
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.