Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de envasado de boca estrecha Nalgene™ de HDPE de color ámbar opaco sin tapón: embalaje a granel
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10282573
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
125 ml
Tamaño del tapón:
20-415 mm
24-415 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10282573 125 ml 24-415 mm paquete de 500
10304343 30 ml 20-415 mm paquete de 1000
2 options
Código de producto. 10282573
Marca: Thermo Scientific™ 3620850004
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proteja los productos sensibles a la luz con estos frascos de envasado de color ámbar opaco, que cumplen los requisitos de los recipientes resistentes a la luz de acuerdo con la última edición de las normas USP.
Protect valuable light-sensitive reagents with Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth Opaque Amber HDPE Packaging Bottles. Packed without closures, you can match these bottles with various colored closures (Cat. No. 362150 series). These high-density, polyethylene bottles meet the requirements of light-resistant containers per USP latest edition.
  • A prueba de fugas† con el tapón Nalgene correspondiente
Información sobre pedidos:
Los frascos se embalan a granel sin tapones. Pida los tapones de colores por separado (n.º Nro. 362150).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 4 oz, 125 ml
Capacidad (métrico) 125 ml
Capacidad (imperial) 4 oz
Color Ámbar opaco
Descripción Frascos de envasado de boca estrecha
Diámetro interior del cuello (métrico) 18 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 500
N.° por paquete 500
Color del tapón Ámbar opaco
Acabado del cuello 24 mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). El producto cumple los requisitos para recipientes resistentes a la luz de la última edición de las normas USP.
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 101 mm
Tipo de producto Frasco de envasado de boca estrecha
Altura (imperial) 2,4 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 24-415 mm
Diámetro (métrico) 50 mm
Tipo de tapón Rosca (embalaje a granel, sin montar)
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.