Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de envasado de boca estrecha de HDPE natural Nalgene™ sin tapón: embalaje a granel
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-4521851
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
20 mm
20-415 mm
24-415 mm
28-415 mm
38-430 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 125
paquete de 250
paquete de 50
paquete de 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10354483 30 ml 20 mm paquete de 1000
10272573 60 ml 20-415 mm paquete de 1000
10415323 125 ml 24-415 mm paquete de 500
10786933 250 ml 24-415 mm paquete de 250
10048872 500 ml 28-415 mm paquete de 125
10202723 1000 ml 38-430 mm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10354483 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3120850001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene y envíe reactivos sensibles a la luz con estos frascos HDPE ámbar opaco que resultan ideales para diagnóstico, productos biológicos, productos químicos especiales, adhesivos y productos farmacéuticos para veterinaria.
Almacene y envíe reactivos sensibles a la luz valiosos con los frascos de envasado de HDPE ámbar opaco de boca estrecha Thermo Scientific™ Nalgene™. Ideales para diagnósticos, productos biológicos, productos químicos especiales, reactivos, adhesivos y productos farmacéuticos veterinarios, estos frascos de polietileno de alta densidad están moldeados por inyección y soplado para obtener paredes de espesor y resistencia uniformes. Cumplen las normas de transmisión de la luz de la USP y se envasan a granel para aplicaciones de envasado.
  • Moldeados por inyección y soplado para obtener paredes de espesor y resistencia uniformes
  • Frasco de polietileno de alta densidad (PEAD) ámbar opaco con tapón de PP ámbar opaco
  • Cumplen las normas de transmisión de la luz de la USP
  • Construcción en plástico rígido
  • Embalaje a granel para aplicaciones de embalaje
  • A prueba de fugas†
Recomendada para:
Almacenamiento y envío de reactivos fotosensibles.
Información sobre pedidos:
Los frascos y los tapones se embalan en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón. † Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 1 oz, 30 ml
Capacidad (métrico) 30 ml
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Ámbar opaco
Descripción Frascos de envasado de boca estrecha
Diámetro interior del cuello (métrico) 14 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 1000
N.° por paquete 1000
Color del tapón Ámbar opaco
Acabado del cuello 20 mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). El producto cumple los requisitos para recipientes resistentes a la luz de la última edición de las normas de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 61 mm
Tipo de producto Frasco de envasado
Anchura (imperial) 2,4 in
Altura (imperial) 5,23 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 20 mm
Diámetro (métrico) 34 mm
Tipo de tapón Rosca (embalaje a granel, sin montar)
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.