Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de envasado de boca estrecha de HDPE natural Nalgene™ sin tapón: embalaje a granel
Descripción
Almacene y envíe reactivos sensibles a la luz valiosos con los frascos de envasado de HDPE ámbar opaco de boca estrecha Thermo Scientific™ Nalgene™. Ideales para diagnósticos, productos biológicos, productos químicos especiales, reactivos, adhesivos y productos farmacéuticos veterinarios, estos frascos de polietileno de alta densidad están moldeados por inyección y soplado para obtener paredes de espesor y resistencia uniformes. Cumplen las normas de transmisión de la luz de la USP y se envasan a granel para aplicaciones de envasado.
- Moldeados por inyección y soplado para obtener paredes de espesor y resistencia uniformes
- Frasco de polietileno de alta densidad (PEAD) ámbar opaco con tapón de PP ámbar opaco
- Cumplen las normas de transmisión de la luz de la USP
- Construcción en plástico rígido
- Embalaje a granel para aplicaciones de embalaje
- A prueba de fugas†
Recomendada para:
Almacenamiento y envío de reactivos fotosensibles.
Información sobre pedidos:
Los frascos y los tapones se embalan en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón. † Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 4 oz, 125 ml |
| Capacidad (métrico) | 125 ml |
| Capacidad (imperial) | 4 oz |
| Color | Ámbar opaco |
| Descripción | Frascos de envasado de boca estrecha |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 18 mm |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| N.º por caja | 500 |
| N.° por paquete | 500 |
| Color del tapón | Ámbar opaco |
| Mostrar más |
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.