missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Frascos de HDPE ámbar opaco de boca estrecha Nalgene™ con tapones: bandejas envueltas al vacío
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-4521826
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
Tamaño del tapón:
20-415 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1050
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10562035

Marca: Thermo Scientific™ 3220850001

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Disfrute de un fácil manejo con los frascos de HDPE de color ámbar opaco Nalgene, convenientemente envasados en bandejas envueltas al vacío listas para usarse en las líneas de llenado para diversos reactivos.

Disfrute de la facilidad de uso de los frascos de HDPE de color ámbar opaco Thermo Scientific™ Nalgene, envasados de forma práctica en bandejas envueltas al vacío y listas para su uso con líneas de llenado para diversos reactivos.Los frascos incluyen tapones de polipropileno.

  • El recipiente ámbar opaco proporciona protección para los reactivos fotosensibles
  • Los frascos se embalan en bandejas rígidas, lo que permite una manipulación sencilla
  • Polietileno de alta densidad (PEAD) ámbar opaco con tapón de polipropileno ámbar opaco
  • A prueba de fugas†

Información sobre pedidos:

Los frascos se embalan en bandejas envueltas al vacío con tapones embalados en bolsas de polietileno independientes en el mismo envase de cartón. † Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Capacidad 30 ml
Capacidad (métrico) 30 mL
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Ámbar opaco
Descripción Frascos de envasado de boca estrecha
Diámetro interior del cuello (métrico) 14 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 1050
N.° por paquete 70
Color del tapón Ámbar opaco
Acabado del cuello 20 mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2003. Los tapones y frascos cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). El producto cumple los requisitos para recipientes resistentes a la luz de la última edición de las normas de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 61 mm
Tipo de producto Frasco de boca estrecha
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 20-415 mm
Diámetro (métrico) 34 mm
Tipo de tapón Rosca (embalaje a granel, sin montar)
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado