Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de envasado de boca estrecha de HDPE natural Nalgene™ con tapón: embalaje a granel, 1000 ml
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10019212
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
20-415 mm
24-415 mm
28-415 mm
38-430 mm
Tamaño de la unidad:
125 PCS
paquete de 1000
paquete de 250
paquete de 50
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10019212 30 ml 20-415 mm paquete de 1000
10099252 60 ml 20-415 mm paquete de 1000
10282383 125 ml 24-415 mm paquete de 500
10444553 250 ml 24-415 mm paquete de 250
10039402 500 ml 28-415 mm 125 PCS
10484743 1000 ml 38-430 mm paquete de 50
6 options
Código de producto. 10019212
Marca: Thermo Scientific™ 3120890001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene, envíe y envase productos químicos especializados, diagnósticos, productos biológicos, reactivos, adhesivos y fármacos veterinarios con estos frascos de HDPE de boca estrecha.
Almacene, envíe y envase de forma segura reactivos líquidos con los frascos para envasado de HDPE naturales y de boca estrecha Thermo Scientific™ Nalgene™ con tapón, una opción ideal para productos químicos especializados, diagnóstico, productos biológicos, reactivos, adhesivos y fármacos veterinarios. Los frascos de polietileno de alta densidad moldeados por soplado por inyección presentan una construcción de plástico resistente con un grosor de pared y una resistencia uniformes. Los tapones de polipropileno se incluyen para el sellado a prueba de fugas†.
Características:
  • Fabricado con resinas de alta pureza de calidad alimentaria
  • Recomendados para: almacenamiento y envío de reactivos líquidos.
Información sobre pedidos:
Los frascos y los tapones se embalan en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 1 oz, 30 ml
Capacidad (métrico) 30 ml
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Natural translúcido
Descripción Frascos de envasado de boca estrecha
Diámetro interior del cuello (métrico) 14 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 1000
N.° por paquete 1000
Color del tapón Natural, translúcido
Acabado del cuello 20 mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 61 mm
Tipo de producto Frasco de envasado
Anchura (imperial) 0,77 in
Altura (imperial) 0,71 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 20-415 mm
Diámetro (métrico) 34 mm
Tipo de tapón Rosca (embalaje a granel, sin montar)
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.