Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de envasado de boca estrecha de LDPE Nalgene™ con tapón: embalaje a granel
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10009212
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
24-415 mm
28-415 mm
38-430 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 125
paquete de 50
paquete de 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10009212 125 ml 24-415 mm paquete de 500
10161233 500 ml 28-415 mm paquete de 125
10272383 1000 ml 38-430 mm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10009212 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3120880004
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene, envíe y envase de manera segura líquidos con los frascos de envasado de boca estrecha de PEBD con tapón.
Almacene, envíe y envase de manera segura líquidos con los frascos de boca estrecha de LDPE Thermo Scientific™ Nalgene™ con tapón embalados a granel. Con una construcción sólida y duradera para uso en envasado, estos frascos cuentan con un tapón de boca estrecha de polipropileno que facilita la dispensación. El polietileno natural de baja densidad ofrece excelente flexibilidad, resistencia a impactos y claridad.
Características:
  • Incluye tapones de polipropileno natural
  • Material ideal para análisis de trazas metálicas, dado que el polietileno de baja densidad (LDPE) contiene muy pocas
  • A prueba de fugas†
Información sobre pedidos:
Los frascos y los tapones se embalan en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 4 oz, 125 ml
Capacidad (métrico) 125 ml
Capacidad (imperial) 4 oz
Color Natural translúcido
Descripción Frascos de envasado de boca estrecha
Diámetro interior del cuello (métrico) 18 mm
Material LDPE
N.º por caja 500
N.° por paquete 500
Color del tapón Natural, translúcido
Acabado del cuello 24 mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 101 mm
Tipo de producto Frasco de boca estrecha
Anchura (imperial) 1,99 in
Altura (imperial) 3,97 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 24-415 mm
Diámetro (métrico) 50 mm
Tipo de tapón Rosca (embalaje a granel, sin montar)
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.