Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de boca estrecha de LDPE con tapón Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4521824
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8mL
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
500mL
1000 ml
Tamaño del tapón:
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Conditionnement:
12 PCS
paquete de 12
paquete de 6
paquete de 72
Code produit. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10404051 8mL 20 mm paquete de 12
11724264 15 ml 20 mm paquete de 72
10420391 30 ml 20 mm paquete de 12
10799041 60 ml 20 mm paquete de 12
10054380 125 ml 24 mm paquete de 12
10040681 250 ml 24 mm 12 PCS
10242091 500 ml 28 mm paquete de 12
10693442 500mL 38-430 mm paquete de 12
10333981 1000 ml 38-430 mm paquete de 6
9 options
Code produit. 10404051
Marque: Thermo Scientific™ 20039025
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Lleve a cabo aplicaciones tales como análisis de trazas metálicas con frascos LDPE con tapón flexibles y resistentes a los impactos y productos químicos.
Lleve a cabo aplicaciones tales como análisis de trazas metálicas con los frascos de boca estrecha de polietileno de baja densidad (LDPE) con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™ flexibles y resistentes a los impactos y productos químicos, que ofrecen un contenido en trazas metálicas extremadamente bajo. Los frascos proporcionan una excelente visibilidad del contenido, una excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes, y garantía a prueba de fugas†.
Características:
  • Frascos de gran versatilidad, con excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes
  • Se pueden utilizar en congeladores a temperaturas de hasta -100 °C (-148 °F) para almacenamiento a largo plazo.
  • Material translúcido que permite ver fácilmente los niveles de líquido.
  • Sus tapas sin revestimiento ofrecen la máxima protección a prueba de fugas† sin el uso de un revestimiento que podría arrugarse, provocar fugas o contaminar los reactivos.
Nota:
Los recipientes de polietileno de baja densidad (LDPE), polietileno de alta densidad (HDPE), polipropileno (PP) y polimetilpenteno (PMP) Nalgene se pueden utilizar para almacenamiento a largo plazo, pero no deben exponerse a la luz ultravioleta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacidad 0,25 oz, 8 ml
Capacidad (métrico) 8mL
Capacidad (imperial) 0,25 oz
Color Natural
Descripción Frasco de boca estrecha
Diámetro interior del cuello (métrico) 14mm
Material LDPE
N.º por caja 72
N.° por paquete 12
Esterilidad No estéril
Color del tapón Natural
Acabado del cuello 20 mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016.Los tapones y frascos cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 45mm
Tipo de producto Frasco de boca estrecha
Altura (imperial) 1,77 in
Revestimiento del tapón Sin septum
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 20 mm
Diámetro (métrico) 25mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Afficher plus Afficher moins
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.