Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de envasado de boca estrecha de HDPE con tapón Nalgene™ Bandejas estériles envueltas al vacío
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10262903
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
20-415 mm
24-415 mm
28-415 mm
38-430 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
paquete de 180
paquete de 24
paquete de 240
paquete de 540
paquete de 864
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10262903 500 ml 28-415 mm paquete de 120
10304103 30 ml 20-415 mm paquete de 864
10621294 60 ml 20-415 mm paquete de 540
10190173 125 ml 24-415 mm paquete de 240
10474743 250 ml 24-415 mm paquete de 180
10465123 1000 ml 38-430 mm paquete de 24
6 options
Código de producto. 10262903
Marca: Thermo Scientific™ 3420890016
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Minimice la contaminación biológica y por partículas con estos frascos de envasado estériles, fabricados en un entorno controlado y con resistencia química.
Minimice la contaminación biológica y por partículas con los frascos de envasado de boca estrecha de HDPE con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™. Con una construcción duradera y con una boca estrecha para facilitar el vertido, estos frascos de polietileno de alta densidad están fabricadas en un entorno controlado, ofrecen una excelente resistencia química y están esterilizados hasta el nivel de seguridad de esterilización (SAL) de 10-6.
Características:
  • Producción en un entorno controlado 
  • Frascos de polietileno de alta densidad naturales con tapones de polipropileno blanco sin revestimiento
  • Esterilidad SAL 10-6 
  • Sin ARNasa, ADNasa, ADNh ni pirógenos
  • A prueba de fugas†
Información sobre pedidos:
Los frascos se embalan en bandejas envueltas al vacío con los tapones montados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 16 oz, 500 ml
Capacidad (métrico) 500 ml
Capacidad (imperial) 16 oz
Color Natural translúcido
Descripción Frascos de envasado de boca estrecha
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 120
N.° por paquete 20
Esterilidad Estéril
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 28 mm
Preesterilizados
Certificaciones/conformidad Certificación: Estéril (SAL 10-6), ARNasa, ADNasa, ADNh y apirógenos. Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Fit for Purpose Estéril
Altura (métrico) 171 mm
Tipo de producto Frasco de envasado de boca estrecha
Altura (imperial) 6,73 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 28-415 mm
Diámetro (métrico) 73 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.