Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de boca estrecha Nalgene™ fabricados con Teflon™ FEP con tapón
Código de producto. 11311564
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
2000 ml
Tamaño del tapón:
20 mm
24 mm
28 mm
38 mm
38-430 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 4
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
11311564 250 ml 24 mm paquete de 4
10120491 30 ml 20 mm cada uno
10068170 60 ml 20 mm cada uno
10558491 125 ml 24 mm 1 PCS
11371514 500 ml 28 mm paquete de 4
10672561 500 ml 28 mm cada uno
11321564 1 l 38 mm paquete de 4
10652751 2000 ml 38-430 mm cada uno
8 options
Código de producto. 11311564
Marca: Thermo Scientific™ 16000008
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Lleve a cabo análisis de trazas metálicas, trabajo y aplicaciones a altas y bajas temperaturas que impliquen disolventes orgánicos o limpieza rigurosa.
Lleve a cabo análisis de trazas metálicas, trabajo y aplicaciones a altas y bajas temperaturas que impliquen disolventes orgánicos o limpieza rigurosa con los frascos de FEP Teflon de boca estrecha con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™.
  • Esterilizables en autoclave y transparentes
  • Resistentes a productos químicos y a la corrosión
  • Resiste temperaturas de -105° a +150 °C (de -157° a +302 °F)
  • A prueba de fugas† Se incluyen tapones de rosca de ETFE
Nota:
Antes de esterilizar en autoclave, desenrosque completamente o quite los tapones. † Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Capacidad (imperial) 8 oz
Color Natural, translúcido
Diámetro interior del cuello (métrico) 17 mm
Para utilizar con (aplicación) Storage, Transportation ​
Material Fluroetileno-propileno (FEP) Teflon™
N.º por caja 4/Cs.
N.° por paquete 1 unidad
Esterilidad No estéril
Intervalo de temperatura (métrico) -100°C to 260°C
Color del tapón Natural
Acabado del cuello 24 mm
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 134 mm
Tipo de producto Frasco de boca estrecha
Anchura (imperial) 2,36 in
Altura (imperial) 5,28 in
Material del cierre ETFE
Tamaño del tapón 24 mm
Diámetro (métrico) 60 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Paso del flujo de trabajo Upstream process solution storage. Upstream Validation
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.