Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de boca estrecha Nalgene™ fabricados con Teflon™ FEP con tapón
Descripción
Lleve a cabo análisis de trazas metálicas, trabajo y aplicaciones a altas y bajas temperaturas que impliquen disolventes orgánicos o limpieza rigurosa con los frascos de FEP Teflon™ de boca estrecha con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™.
- Esterilizables en autoclave y transparentes
- Resistentes a productos químicos y a la corrosión
- Resiste temperaturas de -105° a +150 °C (de -157° a +302 °F)
- A prueba de fugas† Se incluyen tapones de rosca de ETFE
Nota:
Antes de esterilizar en autoclave, desenrosque completamente o quite los tapones. † Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1 l |
| Capacidad (imperial) | 32 oz |
| Color | Natural, translúcido |
| Descripción | Frasco de boca estrecha |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 26 mm |
| Material | Fluroetileno-propileno (FEP) Teflon™ |
| N.º por caja | 4 |
| N.° por paquete | 1 |
| Esterilidad | No estériles |
| Color del tapón | Natural |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.