Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de boca estrecha de calidad de laboratorio de color ámbar de HDPE Nalgene™, 8 ml
Almacene, envíe y envase líquidos sensibles a la luz con estos frascos de HDPE de boca estrecha y color ámbar. Ofrecen una excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes.
Marca: Thermo Scientific™ 2004-0002
148.11 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21933" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.04400kg
Descripción
Almacene, envíe y envase líquido sensible a la luz con los frascos de calidad de polietileno de alta densidad (HDPE) de color ámbar y boca estrecha Thermo Scientific™ Nalgene™ para laboratorio Con una excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes, estos frascos de polietileno de alta densidad garantizan un funcionamiento a prueba de fugas†.
Características:- El color ámbar opaco reduce la transmisión de la luz ultravioleta para proteger los líquidos sensibles a la luz.
- Cumple los requisitos de la Farmacopea Estadounidense 23 relativa a la transmisión de luz.
- Frascos versátiles donde la exposición a la luz debe restringirse.
- Se pueden utilizar en congeladores a temperaturas de hasta -100 °C (-148 °F) para almacenamiento a largo plazo.
- Sus tapas sin revestimiento ofrecen la máxima protección a prueba de fugas† sin el uso de un revestimiento que podría arrugarse, provocar fugas o contaminar los reactivos.
Incluye:
Tapones de rosca de polipropileno de color ámbar
Nota:
Los recipientes de polietileno de baja densidad (LDPE), polietileno de alta densidad (HDPE), polipropileno (PP) y polimetilpenteno (PMP) Nalgene se pueden utilizar para almacenamiento a largo plazo, pero no deben exponerse a la luz ultravioleta.
Especificaciones
85 mm | |
Tapón de rosca | |
20 mm | |
Frasco para laboratorio | |
3,36 in | |
60 ml (2 oz) | |
2 oz | |
Frasco de boca estrecha para laboratorio ámbar | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
12 | |
Ámbar | |
Cumple los requisitos de la Farmacopea Estadounidense XXIII relativa a la máxima transmisión de luz. | |
No | |
Redondo |
1,52 in | |
Sin revestimiento | |
Polipropileno (PP) | |
37 mm | |
No | |
60 ml | |
Ámbar opaco | |
14 mm | |
72 | |
No estériles | |
20 mm | |
Sí | |
Estrecho |
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.