Learn More
Thermo Scientific™ Frascos económicos de boca estrecha de HDPE de color ámbar Nalgene™, 30 ml
Descripción
Los frascos para muestras de boca estrecha de polietileno de alta densidad (PEAD) ámbar Thermo Scientific Nalgene se fabrican en polietileno de alta densidad y están previstos para un solo uso.
Versión a prueba de fugas más ligera y flexible que los frascos de alta calidad para laboratorio Nalgene, concebida para uso en tareas de laboratorio menos exigentes.
- Cumple los requisitos de la Farmacopea Estadounidense 23 relativa a la transmisión de luz.
- Estos frascos de gran versatilidad, con excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes, son idóneos para limitar la exposición a la luz.
- Económicos y reciclables; diseñados para un solo uso.
- Se pueden utilizar en congeladores a temperaturas de hasta -100 °C (-148 °F) para almacenamiento a largo plazo.
- Sus tapones sin revestimiento ofrecen la máxima protección a prueba de fugas† sin el uso de un revestimiento que podría arrugarse, provocar fugas o contaminar los reactivos
Nota:
Los recipientes de polietileno de baja densidad (LDPE), polietileno de alta densidad (HDPE), polipropileno (PP) y polimetilpenteno (PMP) Nalgene se pueden utilizar para almacenamiento a largo plazo, pero no deben exponerse a la luz ultravioleta.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 500 ml (16 oz) |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Capacidad (imperial) | 16 oz |
| Color | Ámbar opaco |
| Descripción | Frasco económico de boca estrecha ámbar |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 21 mm |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| N.º por caja | 48 |
| N.° por paquete | 48 |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.