Learn More
Thermo Scientific™ Frascos económicos de boca estrecha de HDPE de color ámbar Nalgene™, 30 ml
Código de producto. 10020741
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
125 ml
500 ml
1 l
Tamaño del tapón:
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 48
paquete de 72
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10020741 30 ml 20 mm paquete de 72
10515021 125 ml 24 mm paquete de 72
10488222 500 ml 28 mm paquete de 48
10459952 1 l 38-430 mm paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10020741 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor DS20850001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Lleve a cabo aplicaciones de carácter general y baja exigencia, en las que no se requieren frascos de mayor exigencia, con los frascos de boca estrecha de color ámbar de HDPE Thermo Scientific™ Nalgene™.
Los frascos para muestras de boca estrecha de polietileno de alta densidad (PEAD) ámbar Thermo Scientific Nalgene se fabrican en polietileno de alta densidad y están previstos para un solo uso.
Versión a prueba de fugas más ligera y flexible que los frascos de alta calidad para laboratorio Nalgene, concebida para uso en tareas de laboratorio menos exigentes.
  • Cumple los requisitos de la Farmacopea Estadounidense 23 relativa a la transmisión de luz.
  • Estos frascos de gran versatilidad, con excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes, son idóneos para limitar la exposición a la luz.
  • Económicos y reciclables; diseñados para un solo uso.
  • Se pueden utilizar en congeladores a temperaturas de hasta -100 °C (-148 °F) para almacenamiento a largo plazo.
  • Sus tapones sin revestimiento ofrecen la máxima protección a prueba de fugas† sin el uso de un revestimiento que podría arrugarse, provocar fugas o contaminar los reactivos
Nota:
Los recipientes de polietileno de baja densidad (LDPE), polietileno de alta densidad (HDPE), polipropileno (PP) y polimetilpenteno (PMP) Nalgene se pueden utilizar para almacenamiento a largo plazo, pero no deben exponerse a la luz ultravioleta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 30 ml (1 oz)
Capacidad (métrico) 30 ml
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Ámbar opaco
Descripción Frasco económico de boca estrecha ámbar
Diámetro interior del cuello (métrico) 14 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 72
N.° por paquete 72
Esterilidad No estéril
Color del tapón Ámbar
Acabado del cuello 20 mm
Certificaciones/conformidad Cumple los requisitos para recipientes resistentes a la luz de la última edición de las normas USP
Closure Included Sí
Desechables
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 61 mm
Tipo de producto Frasco de boca estrecha
Anchura (imperial) 1,35 in
Altura (imperial) 2,4 in
Revestimiento del tapón Sin septum
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 20 mm
Diámetro (métrico) 34 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.