Learn More
Thermo Scientific™ Jarras con tapa para baños multifunción Nalgene
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10132831
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,2 L
4,7 L
8,3 L
Diámetro (métrico):
133 mm
168 mm
222 mm
Altura (métrico):
191 mm
235 mm
254 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro (métrico) Altura (métrico) unitSize
10132831 8,3 L 222 mm 254 mm cada uno
10024840 2,2 L 133 mm 191 mm cada uno
10288770 4,7 L 168 mm 235 mm cada uno
3 options
Código de producto. 10132831
Marca: Thermo Scientific™ DS53009910
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tarros de policarbonato multiuso con tapa sirven para numerosas aplicaciones, por ejemplo baños de agua, acuarios/terrarios o cámaras de secado por congelación.
Las jarras con tapa para baños multifunción Thermo Scientific Nalgene también pueden emplearse como acuarios, terrarios, campanas o cámaras de liofilización.
Las jarras con tapa para baños multifunción, ligeros y económicos, pueden esterilizarse en autoclave y son resistentes a roturas.
Características:
  • Puede perforar los tarros o utilizar abrazaderas para fijar equipos de calefacción y refrigeración.
  • Las paredes gruesas de 1/8 pulgadas muy duraderas hacen que los tarros sirvan como baños de agua, acuarios, terrarios o cámara de liofilización
  • Esterilizable en autoclave
Nota:
  • El tarro DS5300-0507 es apto para aplicaciones de vacío si no se esteriliza en autoclave.
.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 2 gal
Color Transparente
Capacidad (métrico) 8,3 L
Certificaciones/conformidad ISO 13485:2016
Intervalo de temperatura -135°C a +135°C
Tipo Jar with Cover
Material Policarbonato
N.º por caja 1
N.° por paquete 1
Altura (imperial) 10 pulg
Altura (métrico) 254 mm
Diámetro (imperial) 9 in
Diámetro (métrico) 222 mm