Learn More
Thermo Scientific™ Tubos métricos de PVC sin ftalato Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7164871
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
7,0 mm
8,0 mm
9,0 mm
10,0 mm
12,0 mm
15,0 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,24 in, 6,0 mm
0,28 in, 7,0 mm
0,31 in, 8,0 mm
0,35 in, 9,0 mm
0,39 in, 10,0 mm
0,43 in, 11,0 mm
0,47 in, 12,0 mm
0,51 in, 13,0 mm
0,55 in, 14,0 mm
0,63 in, 16,0 mm
0,79 in, 20,0 mm
Longitud global (métrico):
10 m
25 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Longitud global (métrico) unitSize
16585140 4,0 mm 0,24 in, 6,0 mm 25 m cada uno
16595140 4,0 mm 0,28 in, 7,0 mm 25 m cada uno
16505150 5,0 mm 0,31 in, 8,0 mm 25 m cada uno
16515150 6,0 mm 0,35 in, 9,0 mm 25 m cada uno
16525150 6,0 mm 0,39 in, 10,0 mm 25 m cada uno
16535150 7,0 mm 0,39 in, 10,0 mm 25 m cada uno
16545150 8,0 mm 0,43 in, 11,0 mm 25 m cada uno
16555150 8,0 mm 0,47 in, 12,0 mm 25 m cada uno
16565150 9,0 mm 0,51 in, 13,0 mm 25 m cada uno
16575150 10,0 mm 0,55 in, 14,0 mm 25 m cada uno
16585150 12,0 mm 0,63 in, 16,0 mm 25 m cada uno
16595150 15,0 mm 0,79 in, 20,0 mm 10 m cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 16585140 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 87030406
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Establezca un ajuste hermético con conexiones métricas. Este tubo transparente, esterilizable en autoclave y apto para laboratorio cumple las normativas de pureza y calidad, y está fabricado con resinas de la máxima calidad y sin plastificantes de ortoftalatos. Cumple con los estándares CFR21 de FDA para envases de alimentos, la USP VI, Cytotox, el REACH, la RoHS, la propuesta de California 65, sin látex
Los tubos métricos de PVC de plástico transparente sin ftalato Thermo Scientific™ Nalgene™ están fabricados con materiales de resina de la más alta calidad y funcionan como los tubos clásicos Nalgene 180, pero no contienen plastificadores de ortoftalato DEHP. Cumple con los estándares CFR21 de la FDA para envases de alimentos, VI de la USP, REACH, sin látex, RoHS y la propuesta 65 de California. Resiste el endurecimiento y la decoloración de una amplia gama de productos químicos de laboratorio y no desprende olor ni sabor, por lo que este tubo es ideal para una amplia gama de aplicaciones no mediales, generales de laboratorio, de investigación y farmacéuticas.
  • Este tubo transparente, esterilizable en autoclave y apto para laboratorio cumple las normativas de pureza y calidad, y está fabricados con resinas y plastificadores de la máxima calidad.
  • Libre de plastificadores de ortoftalatos
  • Se ofrecen en tamaños métricos reales para adaptarse a los instrumentos de su laboratorio y equipo
  • Resiste el endurecimiento y la decoloración de una amplia gama de sustancias químicas; ofrece estabilidad dimensional.
  • Equivale a los tubos Tygon™ E-3603
  • Marcado con D. I. y conformidad normativa, así como a intervalos de 30,48 cm (12 in) regulares para facilitar la identificación y la medición
  • Dureza de durómetro Shore A, 60
  • No da olor ni sabor
  • Puede escribir con el marcador de laboratorio Nalgene
  • Se desliza fácilmente sobre accesorios de vidrio y plástico; se agarran de forma segura
  • Esterilizable en autoclave/transparente
Compliance
CFR21 de la FDA para envases de alimentos, USP VI, citotoxicidad, REACH, sin látex, RoHS y Propuesta de California 65
Tamaño 8703-0406 no impreso.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Cumple con los estándares CFR21 de FDA para envases de alimentos, la USP VI, Cytotox, el REACH, la RoHS, la propuesta de California 65, sin látex
Descripción Tubo de PVC si ftalato métrico
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,16 in
Diámetro interior (métrico) 4,0 mm
Material PVC
Diámetro exterior (imperial) 0,24 in, 6,0 mm
Longitud global (imperial) 82 pies
Longitud global (métrico) 25 m
Grosor (imperial) 0,04 in
Grosor (métrico) 1,0 mm
Cantidad de embalaje 1 pieza de tubo de 25 m de longitud
Esterilidad No estéril
Método de esterilización Autoclave, gas, química
Color Transparente
Dureza 60 (Shore A)
Flexibility Radio de curvatura de 4xDE
Presión máxima 221 kPa a 23 °C, 110 kPa a 51 °C
Nivel de vacío Muy bajo
Max. Operating Temperature (English) 160 °F
Max. Operating Temperature (Metric) de 71 °C
Tipo de producto Tubos flexibles