Learn More
Thermo Scientific™ Tapón de rosca Nalgene™ con revestimiento de HDPE para viales de suero y de rosca continua: no estériles, color blanco
Descripción
Eliminate the need for a rubber stopper, yet maintain a leakproof† seal with Thermo Scientific™ Nalgene™ Lined HDPE Serum Vial Closures for Continuous-Thread Vials. These nonsterile, high density polyethylene closures are for use with continuous-thread PETG serum vials.
Características:
- Revestimiento coextruído de tres capas (núcleo de polietileno de baja densidad [LDPE] entre dos caras de polietileno de alta densidad [HDPE])
- Para su uso con viales de suero no estériles de PETG Nalgene.
Información para pedidos:
los tapones para viales de suero se embalan a granel en cajas de 2000 unidades.
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Negro |
| Descripción | Cierres de vial de suero |
| Material (revestimiento) | Revestimiento coextruído de tres capas (núcleo de polietileno de baja densidad [LDPE] entre dos caras de polietileno de alta densidad [HDPE]) |
| Color | Negro |
| Diámetro exterior (imperial) | 22,1 mm |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Esterilidad | No estéril |
| N.º por caja | 2000 |
| N.° por paquete | 2000 |
| Línea de productos | Nalgene |
| Mostrar más |
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.