Learn More
Thermo Scientific™ Bolsas para muestras de polietileno de baja densidad (LDPE) Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4521481
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
15.2 cm
20.3 cm
33 cm
45.7 cm
Anchura (métrico):
10.2 cm
12.7 cm
15.2 cm
22.9 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 50
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) unitSize
10410981 15.2 cm 10.2 cm paquete de 50
10713461 20.3 cm 12.7 cm paquete de 50
10126100 33 cm 15.2 cm paquete de 250
10044620 33 cm 22.9 cm paquete de 50
10626931 45.7 cm 22.9 cm paquete de 50
5 options
No se recomiendan para almacenar líquidos.
Código de producto. 10410981
Marca: Thermo Scientific™ 62550406
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
No se recomiendan para almacenar líquidos.
Mantenga las muestras secas y húmedas sin alterar con estas bolsas para muestras de LDPE, ideales para artículos de laboratorio pequeños, muestras botánicas y otras muestras.
Mantenga secas las muestras secas y húmedas las muestras húmedas con las bolsas para muestras de LDPE Thermo Scientific™ Nalgene™. Ideales para artículos de laboratorio pequeños, muestras botánicas y otras muestras, estas bolsas con cremallera de polietileno de alta resistencia, doble vía y baja densidad, se cierran de forma segura, pero no se recomiendan para almacenar líquidos.
  • La transparencia del polietileno de baja densidad facilita la identificación del contenido.
  • Sus paredes, con un grosor de 4 mil, son resistentes para proteger las muestras.
  • Las bolsas son impermeables para mantener seco el contenido.
  • Transparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Descripción Bolsa de doble cremallera de alta resistencia perfecta para pequeños elementos de laboratorio, muestras botánicas y otras muestras
Color Transparente
Material LDPE
Longitud (imperial) 6 in
Longitud (métrico) 15.2 cm
Anchura (imperial) 4 in
Anchura (métrico) 10.2 cm
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.