Learn More
Thermo Scientific™ Bolsas para muestras de polietileno de baja densidad (LDPE) Nalgene™
Descripción
Mantenga secas las muestras secas y húmedas las muestras húmedas con las bolsas para muestras de LDPE Thermo Scientific™ Nalgene™. Ideales para artículos de laboratorio pequeños, muestras botánicas y otras muestras, estas bolsas con cremallera de polietileno de alta resistencia, doble vía y baja densidad, se cierran de forma segura, pero no se recomiendan para almacenar líquidos.
- La transparencia del polietileno de baja densidad facilita la identificación del contenido.
- Sus paredes, con un grosor de 4 mil, son resistentes para proteger las muestras.
- Las bolsas son impermeables para mantener seco el contenido.
- Transparente
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Bolsa de doble cremallera de alta resistencia perfecta para pequeños elementos de laboratorio, muestras botánicas y otras muestras |
| Color | Transparente |
| Material | LDPE |
| Longitud (imperial) | 13 in |
| Longitud (métrico) | 33 cm |
| Anchura (imperial) | 6 in |
| Anchura (métrico) | 15.2 cm |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.