Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Safety Dispensing Jugs with Closure
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4521780
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 L
20 L
Tamaño de la unidad:
4 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10192151 10 L 4 PCS
10614212 20 L cada uno
2 options
Código de producto. 10192151
Marca: Thermo Scientific™ 23400020
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Protección frente a fugas, roturas y contaminación gracias a las jarras de polietileno de baja densidad, una alternativa segura a las jarras de vidrio.
Protección frente a fugas, roturas y contaminación con las jarras dispensadoras de seguridad de LDPE Thermo Scientific™ Nalgene™ con tapón, una alternativa segura a las jarras de vidrio. Estas jarras de polietileno de baja densidad, más ligeras que el vidrio, tienen boquillas de dispensación y tapones de rosca de polipropileno permanentemente acoplados. Jarras con asa lateral ancha y sujeción inferior moldeada, como sujeción adicional durante la dispensación.
  • Asa lateral integrada y sujeción inferior moldeada para que las tareas de transporte y dispensación sean más sencillas y fáciles de realizar.
  • La boquilla de dispensación moldeada reduce las salpicaduras. Para ventilar, retire el tapón.
  • El cierre de rosca de polipropileno blanco conectado no se perderá
  • A prueba de fugas†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 2,5 gal., 10 l
Capacidad (métrico) 10 L
Capacidad (imperial) 2,5 gal
Color Natural translúcido
Descripción Bidón dispensador de seguridad
Diámetro (imperial) 9,8 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 2,5 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 64 mm
Incluye Asa de hombro integrada, agarre inferior moldeado y boquilla moldeada
Material LDPE
N.º por caja 4
N.° por paquete 1
Color del tapón Blanco
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 389 mm
Tipo de producto Bidón dispensador de seguridad
Altura (imperial) 15,3 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 83B
Diámetro (métrico) 250 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca con sujeción
Dispensación a través del tapón No
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Mostrar más Mostrar menos
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.