Learn More
Thermo Scientific™ Garrafas redondas de LDPE con llave Nalgene™
Descripción
Recopile y dispense agua destilada, ácidos y reactivos con los garrafones redondos de LDPE con llave Thermo Scientific™ Nalgene™. Estos garrafones de polietileno de baja densidad tienen una copa de llave moldeada para aportar resistencia y evitar fugas.
- Graduaciones moldeadas en incrementos de 1 galón y 5 litros para facilitar la dispensación
- Asas laterales integradas que facilitan el levantamiento de las garrafas de mayor tamaño.
- La copa de la llave moldeada aporta resistencia y evita fugas.
- A prueba de fugas†
Información sobre pedidos:
El modelo de 1 gal (3,8 l) se suministra con una anilla; los demás tamaños se suministran con asas. El tamaño de 1 gal no está graduado.
Incluye:
Con llave de polipropileno y tapón de rosca con junta de TPE † El término «a prueba de fugas» se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 2,6 gal |
| Capacidad (métrico) | 10 l |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tamaño del tapón | 83B |
| Color | Blanco (opaco) |
| Descripción | Garrafones redondos con llave |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 64 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 250 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Recoja y dispense agua destilada, ácidos y reactivos |
| Mostrar más |