Learn More
Thermo Scientific™ Frascos con nivel bajo de partículas/metales de LDPE Nalgene™ con tapón
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11359684
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Tamaño del tapón:
24 mm
28 mm
38-430 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 48
paquete de 72
Código de producto. 11359684
Marca: Thermo Scientific™ 3820030004
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Vierta y rellene con precisión frascos de bajos niveles de partículas/metales de LDPE de boca estrecha con tapón.
Accurately pour and fill Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Low Particulate/Low Metals Bottles with Closure, which feature a narrow mouth. These low-density polyethylene bottles include certification to contain less than 20 particles per mL at 0.3 microns or greater.
Características:
  • Niveles de trazas metálicas y partículas certificados.
  • Elevada resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes
  • Translúcido
  • Garantía a prueba de fugas†
Niveles de metales por microlitro (ppb) certificados < 0,2 Hg, < 0,5 Be, < 1 As, Cd, Pb, < 2 Sb, Se, < 5 Ag, Co, Cr, Cu, Mn, Tl, V, < 10 Ba, Ni, Zn, < 50 Mg, < 75 Al, < 100 Ca, Fe, K, Na. Cada frasco se suministra envasado en dos bolsas bajo una campana de flujo laminar de clase 10 dentro de una sala blanca de clase 100. Excelentes para el almacenamiento de soluciones estándar y reactivos de espectrometría de masas con plasma de acoplamiento inductivo (ICP-MS). El producto incluye un certificado de calidad que garantiza que el producto se ha probado y aceptado según las especificaciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 4 oz, 125 ml
Capacidad (métrico) 125 ml
Capacidad (imperial) 4 oz
Color Natural translúcido
Descripción Frasco para niveles de partículas/metales bajos
Diámetro interior del cuello (métrico) 18 mm
Material LDPE
N.º por caja 72
N.° por paquete 1
Esterilidad No estéril
Color del tapón Natural, translúcido
Niveles bajos de partículas
Acabado del cuello 24 mm
Certificaciones/conformidad Niveles de trazas metálicas y partículas certificados
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 101 mm
Tipo de producto Frasco para niveles de partículas/metales bajos
Anchura (imperial) 1,98 in
Altura (imperial) 3,97 in
Revestimiento del tapón Sin septum
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 24 mm
Diámetro (métrico) 50 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Mostrar más Mostrar menos
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Título del producto
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.