Learn More
Thermo Scientific™ Frascos grandes de polipropileno Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4521818
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2L
4 l
8L
Tamaño del tapón:
38-430 mm
53B
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10656531
Marca: Thermo Scientific™ 22030005
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Almacene productos químicos corrosivos y agua destilada con los frascos grandes de PPCO de boca estrecha, resistentes a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes.
Almacene productos químicos corrosivos y agua destilada con los frascos grandes de PPCO de boca estrecha con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™, resistentes a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes. Los grandes tamaños de estos frascos de copolímero de polipropileno disponen de una anilla incorporada.
Características:
  • Los frascos de 4 y 8 litros disponen de una anilla incorporada (en los tamaños más grandes) para colocar la etiqueta de identificación.
  • Su peso, más ligero que el de las alternativas de vidrio, hace que sean más fáciles de transportar.
  • Material translúcido que permite ver fácilmente el nivel de líquido
  • Sus tapones sin revestimiento ofrecen la máxima protección a prueba de fugas† sin el uso de un revestimiento que podría arrugarse, provocar fugas o contaminar los reactivos
  • Esterilizables en autoclave/A prueba de fugas†
Incluye:
Tapones de rosca de polipropileno
Nota:
Antes de esterilizar en autoclave, desenrosque los tapones o retírelos. Los recipientes de polietileno de baja densidad (LDPE), polietileno de alta densidad (HDPE), polipropileno (PP) y polimetilpenteno (PMP) Nalgene se pueden utilizar para almacenamiento a largo plazo, pero no deben exponerse a la luz ultravioleta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 2 l
Capacidad (métrico) 2L
Capacidad (imperial) 0,5 gal
Color Natural translúcido
Descripción Frasco grande de boca estrecha de PP de 2 l
Diámetro interior del cuello (métrico) 25mm
Material PPCO
N.º por caja 6
N.° por paquete 1
Esterilidad No estéril
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 38mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016.Los tapones y frascos cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included Sí
Desechables Reutilizable
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 249mm
Tipo de producto Frasco de boca estrecha
Anchura (imperial) 4,75 in
Altura (imperial) 9,8 in
Revestimiento del tapón Sin septum
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38-430 mm
Diámetro (métrico) 121mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.