Learn More
Thermo Scientific™ Frascos grandes de polipropileno ámbar Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4521849
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 l
4L
8L
Tamaño del tapón:
38-430 mm
53B
De 38 a 430 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10748851 2 l De 38 a 430 mm cada uno
10420913 4L 38-430 mm cada uno
10778501 8L 53B cada uno
3 options
Código de producto. 10748851
Marca: Thermo Scientific™ 22040005
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proteja los líquidos sensibles a la luz con estos frascos ámbar, que reducen las transmisiones de luz UV y ofrecen una excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes.
Proteja los líquidos sensibles a la luz con los frascos grandes de boca estrecha ámbar Thermo Scientific™ Nalgene™, que reducen las transmisiones de luz ultravioleta. Útiles para almacenar productos químicos y estándares, así como para recoger y almacenar agua destilada, estos frascos muestran una excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes.
Características:
  • El color ámbar opaco reduce la transmisión de la luz ultravioleta para proteger los líquidos sensibles a la luz.
  • Cumple los requisitos 23 de la Farmacopea Estadounidense en relación con la transmisión de luz.
  • Estos frascos de gran versatilidad, con excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes, son idóneos para limitar la exposición a la luz.
  • Los frascos de 4 y 8 litros disponen de una anilla incorporada (en los tamaños más grandes) para colocar la etiqueta de identificación.
  • Sus tapones sin revestimiento ofrecen la máxima protección a prueba de fugas† sin el uso de un revestimiento que podría arrugarse, provocar fugas o contaminar los reactivos
  • Esterilizables en autoclave/A prueba de fugas†
Nota:
Antes de esterilizar en autoclave, desenrosque completamente o quite los tapones. Los recipientes de polietileno de baja densidad (LDPE), polietileno de alta densidad (HDPE), polipropileno (PP) y polimetilpenteno (PMP) Nalgene se pueden utilizar para almacenamiento a largo plazo, pero no deben exponerse a la luz ultravioleta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 2 l (0.5 gal)
Capacidad (métrico) 2 l
Capacidad (imperial) 0,5 gal
Color Ámbar
Descripción Frasco de boca estrecha ámbar
Diámetro interior del cuello (métrico) 25 mm
Material Copolímero de polipropileno (PPCO)
N.º por caja 6
N.° por paquete 1
Esterilidad No estéril
Color del tapón Ámbar
Acabado del cuello 38 mm
Certificaciones/conformidad Cumple los requisitos de la Farmacopea Estadounidense XXIII relativa a la máxima transmisión de luz permitida
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 249 mm
Tipo de producto Frasco de boca estrecha
Anchura (imperial) 4,75 in
Altura (imperial) 9,8 in
Revestimiento del tapón Sin revestimiento
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón De 38 a 430 mm
Diámetro (métrico) 121 mm
Tipo de tapón Tapón de PP
Dispensación a través del tapón No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Mostrar más Mostrar menos
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.