Learn More
Thermo Scientific™ Cubos de PEAD cilíndricos grandes con tapas Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12726737
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15L
20L
Diámetro (métrico):
30.5cm
Altura (métrico):
24cm
38cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro (métrico) Altura (métrico) unitSize
12726737 15L 30.5cm 24cm paquete de 6
10070631 15L 30.5cm 24cm cada uno
10204311 20L 30.5cm 38cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12726737 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 71420015
Almacene y transporte materiales secos y sólidos, muestras y suministros generales de laboratorio en estos recipientes apilables que incluyen tapas de cierre positivo que forman un sello hermético.
Almacene y transporte materiales sólidos y secos, muestras y suministros generales de laboratorio utilizando recipientes cilíndricos grandes de HDPE con tapas Thermo Scientific™ Nalgene™. Estos recipientes son apilables y tienen una tapa que asegura un cierre hermético para almacenar materiales secos y sólidos.
Características:
  • Los recipientes de polietileno de alta densidad ofrecen una excelente resistencia química y a la temperatura.
  • Sus asas moldeadas fáciles de agarrar son duraderas, y permiten levantar y mover el cubo cómodamente.
  • La tapa asegura un cierre hermético para almacenar o transportar materiales.
  • Aprobado por la NSF para el almacenamiento de alimentos y bebidas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente con cubierta
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Capacidad (imperial) 4 gal .
Capacidad (métrico) 15L
Certificaciones/conformidad Aprobado por la NSF para el almacenamiento de alimentos y bebidas.
Descripción Recipiente redondo grande con cubierta HDPE de 15 l
Diámetro (métrico) 30.5cm
Graduaciones Moldeadas
Altura (imperial) 9 pulgadas
Altura (métrico) 24cm
Incluye
N.° por paquete 1 Ea.