Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de policarbonato para centrífuga de alta velocidad con fondo redondo Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11787184
Click to view available options
Capacidad (métrico):
12 ml
15 ml
16 ml
38 ml
50 ml
100 mL
Longitud (métrico):
88,6 mm
99,8 mm
103.1 mm
103.1 mm
106 mm
114,0 mm
164,3 mm
Diámetro (métrico):
15,9 mm
16 mm
17,9 mm
25,3 mm
28,5 mm
28,8 mm
31,5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 40
Se deben llenar hasta el 80 % de la capacidad total y utilizar con tapones de ajuste por fricción (serie DS3111) para una centrifugación de alta velocidad
Código de producto. 11787184
Marca: Thermo Scientific™ 31170380
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se deben llenar hasta el 80 % de la capacidad total y utilizar con tapones de ajuste por fricción (serie DS3111) para una centrifugación de alta velocidad
Centrifugue las muestras repetidas veces con éxito gracias a la excepcional resistencia mecánica y una elevada transparencia de estos tubos de centrífuga de policarbonato de fondo redondo.
Centrifugue las muestras repetidas veces con éxito gracias a la excepcional resistencia mecánica y una elevada transparencia de los tubos de centrífuga con fondo redondo de policarbonato (PC) y alta velocidad Thermo Scientific™ Nalgene™, diseñados para ajustarse a rotores de alta velocidad.
Características:
  • Resisten temperaturas de -135 a +135 °C
  • Para su uso a 50.000 x g en todas las centrífugas refrigeradas y no refrigeradas (se utilizan con los tapones de ajuste por fricción de la serie DS3111 para un rendimiento apropiado).
  • La técnica de moldeado genera un grosor uniforme en la pared para mayor resistencia.
  • Diámetro uniforme (sin junta cónica) para mejor ajuste del rotor y tolerancia a la fuerza.
  • El reborde (n.º de referencia 3117-1000 y 3117-9500) permite una recuperación más sencilla de las cavidades del rotor.
  • Mayor duración que los tubos de policarbonato.
  • Esterilizables en autoclave/transparentes
Información para pedidos:
Suministrados sin tapones; tapones de ajuste por fricción disponibles por separado (serie DS3111).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 38 ml
Material Policarbonato
N.º por caja 100
N.° por paquete 10
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma Redondo
Longitud (métrico) 88,6 mm
Forma del fondo Redondo
Writing Area No
Diámetro (métrico) 25,3 mm
Graduated No
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 50.000 x g
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.