Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de policarbonato para centrífuga de alta velocidad con fondo redondo Nalgene™
Descripción
Centrifugue las muestras repetidas veces con éxito gracias a la excepcional resistencia mecánica y una elevada transparencia de los tubos de centrífuga con fondo redondo de policarbonato (PC) y alta velocidad Thermo Scientific™ Nalgene™, diseñados para ajustarse a rotores de alta velocidad.
Características:
- Resisten temperaturas de -135 a +135 °C
- Para su uso a 50.000 x g en todas las centrífugas refrigeradas y no refrigeradas (se utilizan con los tapones de ajuste por fricción de la serie DS3111 para un rendimiento apropiado).
- La técnica de moldeado genera un grosor uniforme en la pared para mayor resistencia.
- Diámetro uniforme (sin junta cónica) para mejor ajuste del rotor y tolerancia a la fuerza.
- El reborde (n.º de referencia 3117-1000 y 3117-9500) permite una recuperación más sencilla de las cavidades del rotor.
- Mayor duración que los tubos de policarbonato.
- Esterilizables en autoclave/transparentes
Información para pedidos:
Suministrados sin tapones; tapones de ajuste por fricción disponibles por separado (serie DS3111).
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Material | Policarbonato |
| N.º por caja | 40 |
| N.° por paquete | 10 |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Forma | Redondo |
| Longitud (métrico) | 164,3 mm |
| Forma del fondo | Redondo |
| Writing Area | No |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.