Learn More
Thermo Scientific™ Embudos de polietileno Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4525016
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
101 mm
152 mm
248mm
Capacidad (métrico):
254 ml
777 ml
3684mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 10798861
Marca: Thermo Scientific™ 42600040
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Evite la rotura y la corrosión con estos embudos de alta resistencia, los embudos grandes más resistentes disponibles.
Los embudos de polietileno Thermo Scientific Nalgene son los embudos más grandes y resistentes del mercado.
Nuestros productos son más livianos que los de vidrio y están protegidos contra fugas, rotura y contaminación. Nos enorgullece ofrecerle una alternativa de laboratorio segura sin sacrificio de la precisión que necesita.
  • Embudos grandes y duraderos, diseñados para uso de alta resistencia.
  • Construcción rígida, ideales para filtrado de vacío, las tallas más grandes tienen estrías y lengüeta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 101 mm
Capacidad (métrico) 254 ml
Diámetro del tubo (métrico) 12 mm
Material Polietileno de baja densidad (LDPE)
Altura (métrico) 146 mm
Esterilizables en autoclave No
Descripción Embudo de alta resistencia de LDPE de 4 pulgadas
Longitud del tubo (métrico) 72 mm
Cantidad 12
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.