Learn More
Thermo Scientific™ Embudos de polietileno Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10419572
Change view
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
101 mm
152 mm
248mm
Capacidad (métrico):
254 ml
777 ml
3684mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) Capacidad (métrico) unitSize
10419572 248mm 3684mL cada uno
10798861 101 mm 254 ml paquete de 2
10692672 152 mm 777 ml cada uno
3 options
Código de producto. 10419572
Marca: Thermo Scientific™ 42600100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Evite la rotura y la corrosión con estos embudos de alta resistencia, los embudos grandes más resistentes disponibles.
Los embudos de polietileno Thermo Scientific Nalgene son los embudos más grandes y resistentes del mercado.
Nuestros productos son más livianos que los de vidrio y están protegidos contra fugas, rotura y contaminación. Nos enorgullece ofrecerle una alternativa de laboratorio segura sin sacrificio de la precisión que necesita.
  • Embudos grandes y duraderos, diseñados para uso de alta resistencia.
  • Construcción rígida, ideales para filtrado de vacío, las tallas más grandes tienen estrías y lengüeta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 248mm
Capacidad (métrico) 3684mL
Diámetro del tubo (métrico) 23mm
Material LDPE
Altura (métrico) 319mm
Esterilizables en autoclave No
Descripción Embudo de alta resistencia de LDPE de 25,4 cm (10 pulg.)
Longitud del tubo (métrico) 117mm
Cantidad 1/pack, 2/caja
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.