Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty Cylindrical LLDPE Tanks with Spigots
Descripción
Versatilidad a un coste inferior al de los depósitos de acero inoxidable. Los depósitos cilíndricos de polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) de alta resistencia Thermo Scientific™ Nalgene™ con llaves resistentes a impactos y a la abrasión admiten la mayoría de ácidos, bases y alcoholes. Disponibles en tamaños de 19 a 208 litros.
- La llave de tipo aguja para depósito Nalgene (n.º de cat. 6421) está instalada en el depósito para permitir la extracción
- Tubos de diámetro interior de 15,9 mm
- Ofrece una buena resistencia química y a la temperatura
- No esterilizables en autoclave
Incluye:
Cubierta de depósito incluida
Nota:
Los depósitos que se utilicen a temperaturas elevadas o con líquidos de alta gravedad específica deben contar con un soporte externo.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (imperial) | 13 pulg, 33 cm |
| Tipo | Depósito con llave |
| Material | LLDPE |
| Capacidad (métrico) | 37,8 L |
| Altura (imperial) | 20 pulg |
| Altura (métrico) | 50,8 cm |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Advertencia:
los depósitos de plástico suelen verse sometidos a condiciones más duras que el material de laboratorio de plástico; su exposición es constante, resisten mayores tensiones y están sometidos a distintas clases y concentraciones de productos químicos. Preste atención especial a la compatibilidad química.