Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty Cylindrical LLDPE Tanks with Spigots
Código de producto. 10274111
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
19 l
26,5 L
37,8 L
56,8 L
113,5 L
208 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10274111 208 l 1 PCS
10305661 19 l cada uno
10384541 26,5 L cada uno
10654141 37,8 L cada uno
10603832 56,8 L 1 PCS
10674311 113,5 L cada uno
6 options
Código de producto. 10274111
Marca: Thermo Scientific™ 111020055
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Versatilidad a un coste inferior al de los depósitos de acero inoxidable.
Versatilidad a un coste inferior al de los depósitos de acero inoxidable. Los depósitos cilíndricos de polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) de alta resistencia Thermo Scientific™ Nalgene™ con llaves resistentes a impactos y a la abrasión admiten la mayoría de ácidos, bases y alcoholes. Disponibles en tamaños de 19 a 208 litros.
  • La llave de tipo aguja para depósito Nalgene (n.º de cat. 6421) está instalada en el depósito para permitir la extracción
  • Tubos de diámetro interior de 15,9 mm
  • Ofrece una buena resistencia química y a la temperatura
  • No esterilizables en autoclave
Incluye:
Cubierta de depósito incluida
Nota:
Los depósitos que se utilicen a temperaturas elevadas o con líquidos de alta gravedad específica deben contar con un soporte externo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 22 pulg, 55,9 cm
Tipo Depósito con llave
Material LLDPE
Capacidad (imperial) 55 gal
Capacidad (métrico) 208 l
Altura (imperial) 36 pulg
Altura (métrico) 91,4 cm
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Advertencia:
los depósitos de plástico suelen verse sometidos a condiciones más duras que el material de laboratorio de plástico; su exposición es constante, resisten mayores tensiones y están sometidos a distintas clases y concentraciones de productos químicos. Preste atención especial a la compatibilidad química.