Learn More
Thermo Scientific™ Depósitos cilíndricos de LLDPE de alta resistencia con tapa Nalgene™
Código de producto. 10152731
Click to view available options
Capacidad (métrico):
19 l
28 l
38 l
57 l
113 l
208 l
303 l
378 l
568 l
757 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10152731
Marca: Thermo Scientific™ 111000200
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Encuentre el depósito adecuado según sus necesidades de aplicación con cilindros con tamaños de 19 l a 757 l.
Encuentre el depósito adecuado según sus necesidades de aplicación. Los depósitos cilíndricos de LLDPE de alta resistencia Thermo Scientific™ Nalgene™, rígidos y con superficie dura, se suministran en tamaños desde 19 l hasta 757 l e incluyen tapas para reducir de forma significativa la evaporación y la contaminación.
Depósitos rígidos con superficie dura que ofrecen una buena tolerancia a la temperatura.
  • Tamaños hasta 378 l disponibles con llaves instaladas en fábrica
  • Se ajustan a los revestimientos de depósitos Nalgene n.º de cat. 343050 y en serie.
  • No esterilizables en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 36 pulg, 91 cm
Tipo Depósito con cubierta
Material LLDPE
Capacidad (imperial) 200 gal
Capacidad (métrico) 757 l
Altura (imperial) 51 pulg
Altura (métrico) 130 cm
N.º por caja 1
N.° por paquete 1
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Advertencia:
los depósitos de plástico suelen verse sometidos a condiciones más duras que el material de laboratorio de plástico; su exposición es constante, resisten mayores tensiones y están sometidos a distintas clases y concentraciones de productos químicos. Preste atención especial a la compatibilidad química.