Learn More
Thermo Scientific™ Cestas para pipetas Nalgene™
Click to view available options
Altura (métrico):
37 cm
58 cm
78 cm
Tamaño:
A
B
C
Para utilizar con:
Pipeta de 203 mm (8 pulg)
Pipeta de 406 mm (16 pulg)
Pipeta de 610 mm (24 pulg)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Las cestas de limpieza para pipetas Thermo Scientific Nalgene están fabricadas en polietileno de alta densidad muy resiliente que cuida y protege las pipetas.
Nuestros productos son más livianos que los de vidrio y están protegidos contra fugas, rotura y contaminación. Nos enorgullece ofrecerle una alternativa de laboratorio segura sin sacrificio de la precisión que necesita.
- Las cestas robustas y resistentes amortiguan las pipetas y no se corroen.
- Químicamente compatible con la mayoría de ácidos, bases, alcoholes y detergentes.
Información para pedidos:
- Utilizar con tarros para pipetas Nalgene (n.º de cat. serie 5242) y lavadores de pipetas (n.º de serie 5245). Haga coincidir las letras del código de tamaño para un mejor ajuste.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | Pipeta de 203 mm (8 pulg) |
| Altura (imperial) | 14,75 in |
| Altura (métrico) | 37 cm |
| Tamaño | A |
| Descripción | Cesta para pipetas de HDPE tamaño A |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |