Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de HDPE Nalgene™ de alta resistencia con tapón Paquete de laboratorio
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4521950
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 l
2 l
4 l
Tamaño del tapón:
53B
83B
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 2
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10781421 1 l 53B paquete de 6
10791421 2 l 53B paquete de 2
10606181 4 l 83B 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10781421 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21251000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Almacene y envíe líquidos o productos químicos secos con estos frascos de gran tamaño, pared gruesa y boca ancha especialmente diseñados para uso intensivo.
Almacene y envíe líquidos o productos químicos secos con estos frascos de HDPE de alta resistencia con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™ de gran tamaño, pared gruesa y boca ancha especialmente diseñados para uso intensivo. Se utilizan como depósitos y trampas de residuos en instrumentos automatizados.
  • Los tapones sin revestimiento de polipropileno blanco son a prueba de fugas†.
Incluye:
Tapones de rosca de polipropileno blanco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 32 oz, 1 l
Capacidad (métrico) 1 l
Capacidad (imperial) 32 oz
Color Natural
Descripción Frascos de alta resistencia
Diámetro interior del cuello (métrico) 39 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 24
N.° por paquete 6
Color del tapón Blanco
Certificaciones/conformidad Fabricado conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2003
Closure Included Sí
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 226 mm
Tipo de producto Frasco de alta resistencia
Altura (imperial) 8,89 in
Revestimiento del tapón Sin revestimiento
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 53B
Diámetro (métrico) 93 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca (acoplado)
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.