Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de HDPE Nalgene™ de alta resistencia con tapón Paquete de laboratorio
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10791421
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 l
2 l
4 l
Tamaño del tapón:
53B
83B
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 2
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10791421 2 l 53B paquete de 2
10781421 1 l 53B paquete de 6
10606181 4 l 83B 1 PCS
3 options
Código de producto. 10791421
Marca: Thermo Scientific™ 21252000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene y envíe líquidos o productos químicos secos con estos frascos de gran tamaño, pared gruesa y boca ancha especialmente diseñados para uso intensivo.
Almacene y envíe líquidos o productos químicos secos con estos frascos de HDPE de alta resistencia con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™ de gran tamaño, pared gruesa y boca ancha especialmente diseñados para uso intensivo. Se utilizan como depósitos y trampas de residuos en instrumentos automatizados.
  • Los tapones sin revestimiento de polipropileno blanco son a prueba de fugas†.
Incluye:
Tapones de rosca de polipropileno blanco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 2 l (64 oz)
Capacidad (métrico) 2 l
Capacidad (imperial) 64 oz
Color Natural
Descripción Frascos de alta resistencia
Diámetro interior del cuello (métrico) 39 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 12
N.° por paquete 2
Color del tapón Blanco
Certificaciones/conformidad Fabricado conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2003
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 260 mm
Tipo de producto Frasco de alta resistencia
Anchura (imperial) 4,72 in
Altura (imperial) 10,23 in
Revestimiento del tapón Sin revestimiento
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 53B
Diámetro (métrico) 119 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca (acoplado)
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.