Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de HDPE para diagnóstico Nalgene™ con tapón: estériles, envasados en bandeja
Descripción
Realice muchas aplicaciones de envasado de volumen reducido con frascos para diagnóstico de HDPE Thermo Scientific™ Nalgene™ con tapón. Los frascos se pueden utilizar en kits de pruebas y se envasan en bandejas de SBS al vacío para facilitar su manipulación. Las bandejas pueden utilizarse como ayuda en la carga de las máquinas de la línea de llenado. Vienen montados con tapones sin revestimiento que pueda arrugarse.
- Producción en un entorno controlado
- Incluyen tapones de polipropileno sin revestimiento blanco
- Sin ARNasa ni ARNasa (342002-9025)
- Las paredes uniformes y duraderas son resistentes a fisuras y punciones
- Esterilidad SAL 10-6
- A prueba de fugas†
Información para pedidos:
Los frascos se embalan en bandejas envueltas al vacío con los tapones montados.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 0,25 oz, 8 ml |
| Capacidad (métrico) | 8 ml |
| Capacidad (imperial) | 0,25 oz |
| Color | Blanco |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 14 mm |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| N.º por caja | 980 |
| N.° por paquete | 98 |
| Esterilidad | Estéril |
| Los recipientes | LIbre de RNAsa y ADNasa |
| Mostrar más |
El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.