Learn More
Thermo Scientific™ Tubos criogénicos de almacenamiento general de larga duración Nalgene™
Description
Mejore las técnicas asépticas con tubos criogénicos de almacenamiento general de larga duración Thermo Scientific™ Nalgene™ con rosca externa. Estos tubos de almacenamiento son perfectos para la investigación y el almacenamiento general en el laboratorio de materiales genómicos y de alto valor a temperaturas hasta la fase gaseosa del nitrógeno líquido.
Características:
- Las grandes áreas de escritura permiten escribir más información y graduaciones de las muestras para una fácil evaluación visual del volumen
- Materias primas sin citotoxinas para una mayor seguridad de las muestras y tubos con certificación que garantiza la ausencia de ADNasa y ARNasa para las aplicaciones genómicas
- Las roscas externas mejoran la técnica aséptica
- Con certificación SAL a 10-6 para la mayor garantía de esterilización disponible
- Aptos para el almacenamiento a temperaturas desde la de refrigeración general de almacenamiento (+4 °C) hasta la de la fase gaseosa del nitrógeno líquido
- Los tubos System 100 ofrecen una opción de almacenamiento de más densidad (10 x 10) para ahorrar valioso espacio de almacenamiento
- Tubos independientes para un fácil uso de sobremesa
- Para aplicaciones menos exigentes hay tubos vacíos sin tapa y sin esterilizar disponibles a granel
Specifications
Specifications
| Diámetro (métrico) | 12,7 mm |
| Tipo de producto | Rosca criogénica |
| Descripción | Tubo, no estéril, sin impresión, 2,0 ml |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,5 in |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 2,0 ml |
| Forma del fondo | Cónicos |
| Material | Polipropileno |
| Estilo de rosca | Externo |
| Longitud (imperial) | 1,87 in |
| Show More |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.