Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para tubos criogénicos de almacenamiento general de larga duración Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4520556
Change view
Click to view available options
Admite:
25 tubos criogénicos
40 tubos criogénicos
50 tubos criogénicos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
10100051 50 tubos criogénicos cada uno
10508171 25 tubos criogénicos cada uno
10059040 40 tubos criogénicos cada uno
3 options
Código de producto. 10100051
Marca: Thermo Scientific™ 50300510
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Aumente la funcionalidad de los tubos criogénicos con estos soportes de viales y tubos de sobremesa que se ofrecen en una gran variedad de configuraciones con colocación y retirada de tapones con una sola mano.
Aumente la funcionalidad de los tubos criogénicos con los accesorios para tubos criogénicos de almacenamiento general de larga duración Thermo Scientific™ Nalgene™, que incluyen codificadores cromáticos para identificar los tubos individuales y soportes de sobremesa para tubos para colocar y retirar los tapones con una sola mano.
  • Los codificadores de poliestireno se encajan en los tapones de los tubos criogénicos Nalgene para una identificación sencilla de las muestras.
  • El soporte de sobremesa de policarbonato para tubos criogénicos dispone de una función antirrotación para colocar y retirar los tapones con una sola mano.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antirrotación Sí
Color Blanco
Material Policarbonato
Tipo Soporte para tubos
Para utilizar con (equipo) Criotubo
Admite 50 tubos criogénicos
Línea de productos Nalgene&trade
Conjunto de tubos 5 x 10
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.