Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de polipropileno de ajuste por fricción Nalgene™ para tubos de plástico para centrífuga
Descripción
Easily remove Thermo Scientific™ Nalgene™ Friction-Fit Polypropylene Closures for Plastic Centrifuge Tubes from the centrifuge with a convenient pull tab. These autoclavable closures are designed to fit Nalgene™ round and conical centrifuge tubes. They may not be liquid-tight during high-speed centrifugation.
Información para pedidos:
DS3111-0030 se ajusta únicamente a los tubos de 50 ml sin borde.
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño del tapón | 32 mm |
| Tipo de producto | Tapón para tubo de centrífuga |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Descripción | Con diseño para la compatibilidad con los tubos para centrífuga cónicos y redondos Nalgene |
| Material | Polipropileno |
| N.° por paquete | 20 |
| N.º por caja | 20 |
| Línea de productos | Nalgene |
| Para utilizar con (equipo) | Tubo con 32 mm de D.E. |