Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de boca ancha de HDPE fluorado con tapón Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4521754
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Tamaño del tapón:
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
11359584 125 ml 38 mm paquete de 12
10329970 250 ml 43 mm paquete de 12
10320391 500 ml 53 mm paquete de 12
10421001 1 l 63 mm paquete de 6
4 options
Código de producto. 11359584
Marca: Thermo Scientific™ 21970004
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sustituya los costosos recipientes de fluoropolímero por los frascos de boca ancha de polietileno de alta densidad (HDPE) fluorado para disfrutar de unas mejores propiedades de barrera junto con una menor absorción y permeación de disolventes.
Sustituya los costosos recipientes de fluoropolímero por los frascos de boca ancha de polietileno de alta densidad (HDPE) fluorado para disfrutar de unas mejores propiedades de barrera junto con una menor absorción y permeación de disolventes. Los frascos de boca ancha de HDPE fluorado Thermo Scientific™ Nalgene™ con tapón están fluorados por dentro y por fuera. La fluoración mejora el rendimiento del recipiente a largo plazo, evita pérdidas por infiltración y ofrece un bajo contenido de sustancias extraíbles. Son una alternativa económica a los costosos recipientes de fluoropolímero. Boca ancha para fácil acceso. Estanqueidad garantizada.†
Los frascos fluorados mejoran los resultados a largo plazo y evitan pérdidas por infiltración de disolventes. Sus paredes de alta resistencia son seguras, duraderas y resistentes a fisuras y punciones† Incluyen: Tapones de rosca de polipropileno fluorado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 125 ml
Capacidad (imperial) 4 oz
Color Translúcido
Descripción Frasco de boca ancha
Diámetro interior del cuello (métrico) 28 mm
Material HDPE fluorado
N.º por caja 72
N.° por paquete 12
Esterilidad No estéril
Certificaciones/conformidad USP Clase VI; FDA - 21 CFR
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 99 mm
Tipo de producto Frasco de boca ancha
Anchura (imperial) 1,98 in
Altura (imperial) 3,91 in
Material del cierre Polipropileno fluorado
Tamaño del tapón 38 mm
Diámetro (métrico) 50 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.