Learn More
Thermo Scientific™ Frascos y garrafones de polietileno de alta densidad (PEAD) fluorado Nalgene™
Descripción
Los frascos y garrafones de polietileno de alta densidad (PEAD) fluorado Thermo Scientific Nalgene se pueden utilizar con la mayoría de ácidos, bases y disolventes orgánicos agresivos.
La fluoración de estos frascos de PEAD ofrece una alternativa económica a los costosos recipientes de fluoropolímero.
- Los frascos fluorados mejoran los resultados a largo plazo y evitan pérdidas por infiltración de disolventes.
- Sus paredes de alta resistencia son seguras, duraderas y resistentes a fisuras y punciones.
- A prueba de fugas†
Specifikationer
Specifikationer
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Capacidad (imperial) | 8 oz |
| Color | Translúcido |
| Descripción | Frasco de boca estrecha |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 18 mm |
| Material | HDPE fluorado |
| N.º por caja | 72 |
| N.° por paquete | 12 |
| Esterilidad | No estéril |
| Certificaciones/conformidad | USP Clase VI; FDA - 21 CFR |
| Visa mer |
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.